Solution étalon de rhénium: 1000 mg/l Re en solution aqueuse avec acide nitrique (max. 1%) (de Re) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Re dans H₂O tr. HNO₃
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.