Solution étalon de praséodyme: 1000 mg/l Pr dans acide nitrique dilué (de Pr₆O₁₁) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
(Pr₆O₁₁ dans HNO₃ 2-5%)
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.