Imprimer
Niobium 1.000 mg/l dans l'eau avec traces d'acide fluorhydrique (de Nb₂O₅) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455742YEA 466 EUR
455742Y 455744K
Niobium 1.000 mg/l dans l'eau avec traces d'acide fluorhydrique (de Nb₂O₅) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de niobium
Nb₂O₅ dans H₂O tr. HF
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse