Imprimer
Solution étalon de nickel, 1000 mg/L Ni dans dil. acide nitrique AVS étalon TITRINORM pour AAS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
86696.260EA 51.59 EUR
86696.260 86696.180
Solution étalon de nickel, 1000 mg/L Ni dans dil. acide nitrique AVS étalon TITRINORM pour AAS
Étalons Étalons cationiques Standards de nickel
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%