Imprimer
Solution étalon de néodynium: 10000 mg/l Nd dans acide nitrique dilué (de Nd₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455712CEA 475 EUR
455712C 455714E
Solution étalon de néodynium: 10000 mg/l Nd dans acide nitrique dilué (de Nd₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de néodymium
Nd₂O₃ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.