Imprimer
Solutions étalons de sodium pour ICP, ARISTAR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
456042XEA 122.4 EUR
456042X 456052Q 456054S 456044Q
Solutions étalons de sodium pour ICP, ARISTAR®
Étalons Étalons cationiques Standards de sodium
NaNO₃ dans HNO₃ 2 à 5 %
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Informations de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.