Solution étalon de molybdène: 1000 mg/l Mo dans solution d'hydroxyde d'ammonium (max 1%) (de (NH₄)₂MoO₄) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
(NH₄)₂MoO₄ dans H₂O tr. NH₄OH
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.