Imprimer
Solution étalon de lutétium, 10000 mg/L Lu in dil. acide nitrique (de Lu₂O₃) Étalon ARISTAR® pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455612WEA 1100 EUR
455612W 455614B
Solution étalon de lutétium, 10000 mg/L Lu in dil. acide nitrique (de Lu₂O₃) Étalon ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de lutécium
Lu₂O₃ dans HNO₃ 2 à 5 %.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.