Imprimer
Solution étalon de lutétium: 1000 mg/l Lu dans acide nitrique dilué (de Lu₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455602UEA 551 EUR
455602U 455604W
Solution étalon de lutétium: 1000 mg/l Lu dans acide nitrique dilué (de Lu₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de lutécium
Lu₂O₃ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.