Imprimer
Lithium standard solution, 1000 mg/L Li in 0,5 M nitric acid (from LiNO₃) Certipur® standard for AAS, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.70223.0100 1.70223.0500
1.70223.0100EA 54.9 EUR
1.70223.0100 1.70223.0500
Lithium standard solution, 1000 mg/L Li in 0,5 M nitric acid (from LiNO₃) Certipur® standard for AAS, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de lithium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST