Imprimer
Solution étalon de lanthane: 1000 mg/l La dans acide nitrique dilué (de La₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455542CEA 202 EUR
455542C 455544E
Solution étalon de lanthane: 1000 mg/l La dans acide nitrique dilué (de La₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de lanthanium
La₂O₃ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.