Imprimer
Solution étalon de cuivre: 1000 mg/l Cu dans acide nitrique dilué (de Cu) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455282BEA 199 EUR
455282B 455284D
Solution étalon de cuivre: 1000 mg/l Cu dans acide nitrique dilué (de Cu) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de cuivre
Cu dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.