Imprimer
Solution étalon de holmium: 10000 mg/l Ho dans acide nitrique dilué (de Ho₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455472FEA 596 EUR
455472F 455474H
Solution étalon de holmium: 10000 mg/l Ho dans acide nitrique dilué (de Ho₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'holmium
Ho₂O₃ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.