Imprimer
Solution étalon de hafnium: 1000 mg/l Hf dans acide nitrique avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de HfO₂) ARISTAR® étalon élément pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455442WEA 230.4 EUR
455442W 455444B
Solution étalon de hafnium: 1000 mg/l Hf dans acide nitrique avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de HfO₂) ARISTAR® étalon élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'hafnium
HfO₂ dans HNO₃ (2-5%) avec tr. HF
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.