Imprimer
Solution étalon d'or: 10000 mg/l Au dans acide chlorhydrique 10% (de Au) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455432UEA 0 EUR
455432U 455434W
Solution étalon d'or: 10000 mg/l Au dans acide chlorhydrique 10% (de Au) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'or
Au dans HCl 10%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.