Imprimer
Solution étalon d'europium: 10000 mg/l Eu dans acide nitrique dilué (de Eu₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455352VEA 526 EUR
455352V 455354A
Solution étalon d'europium: 10000 mg/l Eu dans acide nitrique dilué (de Eu₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'europium
Eu₂O₃ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.