Imprimer
Fer 1000 mg/L dans l'acide nitrique 0,5 M (de Fe(NO₃)₃) Certipur® étalon pour SAA, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.19781.0100 1.19781.0500
1.19781.0100EA 56 EUR
1.19781.0100 1.19781.0500
Fer 1000 mg/L dans l'acide nitrique 0,5 M (de Fe(NO₃)₃) Certipur® étalon pour SAA, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de fer
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST