Imprimer
Solution étalon de cobalt: 1000 mg/l Co dans acide nitrique dilué (de Co) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455262UEA 199 EUR
455262U 455264W
Solution étalon de cobalt: 1000 mg/l Co dans acide nitrique dilué (de Co) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de cobalt
Co dans HNO₃ 2-5%
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Informations de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.