Imprimer
Solution étalon de cérium: 1000 mg/l Ce dans acide nitrique dilué (de (NH₄)₂Ce(NO₃)₆) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455182VEA 135.6 EUR
455182V 455184A
Solution étalon de cérium: 1000 mg/l Ce dans acide nitrique dilué (de (NH₄)₂Ce(NO₃)₆) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de cérium
(NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.