Solution étalon de bore: 10000 mg/l B dans l'ammonium hydroxide en solution (max. 1%) (de B(OH₃)) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H₃BO₃ dans H₂O tr. NH₄OH
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.