Imprimer
VWR® ARISTAR®, Boron Standard Solution, 1000 mg/L B in Ammonium Hydroxide Solution (max. 1%) (from B(OH₃)), Standard for ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455122JEA 181 EUR
455122J 455124L
VWR® ARISTAR®, Boron Standard Solution, 1000 mg/L B in Ammonium Hydroxide Solution (max. 1%) (from B(OH₃)), Standard for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de bore
B(OH)₃ dans H₂O tr.NH₄OH
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.