Imprimer
Solution étalon de bismuth: 1000 mg/l Bi dans acide nitrique dilué (de Bi) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455102FEA 125.4 EUR
455102F 455104H
Solution étalon de bismuth: 1000 mg/l Bi dans acide nitrique dilué (de Bi) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de bismuth
Bi dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.