Imprimer
Solution étalon de béryllium: 1000 mg/l dans acide nitrique dilué, ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455082SEA 240 EUR
455082S 455084U
Solution étalon de béryllium: 1000 mg/l dans acide nitrique dilué, ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de béryllium
BeO.(Be(OAc)₂)₃) dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.