Solution étalon d'arsenic: 10000 mg/l As dans acide nitrique dilué (de As) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
As dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec certificat d'analyse.