Imprimer
Solutions étalons d'antimoine pour ICP, ARISTAR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455022GEA 181 EUR
455022G 455024Y 455034K
Solutions étalons d'antimoine pour ICP, ARISTAR®
Étalons Étalons cationiques Standards d'antimoine
Sb dans HNO₃ 2% + trace d'acide tartrique.
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Informations de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.