Solutions étalons de phosphate, PO₄³⁻ dans l'eau (à partir de KH₂PO₄) étalon pour chromatographie ionique, ARISTAR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PO₄ dans H₂O.
Livré avec un certificat d'analyse
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.