Imprimer
Nitrite 1.000 mg/l dans l'eau (de NaNO₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
458024UEA 364 EUR
458024U 458022S
Nitrite 1.000 mg/l dans l'eau (de NaNO₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Étalons Étalons anioniques Standards de nitrite
NaNO₂ dans H₂O
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse