Imprimer
Fluorure 1.000 mg/l dans l'eau (de NaF) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
458004QEA 333 EUR
458004Q 458002X
Fluorure 1.000 mg/l dans l'eau (de NaF) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Étalons Étalons anioniques Standards de fluorure
(F dans H2O)
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse