Imprimer
VWR® ARISTAR®, Chloride Standard Solution, 1000 mg/L Cl- in Water (from NaCl) Standard for Ion Chromatography
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
458014SEA 293 EUR
458014S 458012Q
VWR® ARISTAR®, Chloride Standard Solution, 1000 mg/L Cl- in Water (from NaCl) Standard for Ion Chromatography
Étalons Étalons anioniques Standards de chlorure
(Cl dans H₂O)
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse