Bromure 1.000 mg/l dans l'eau (de NaBr) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Br dans H₂O
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse