Imprimer
Titane (III) chlorure 30% dans l'acide chlorydrique 10% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Titanium trichloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
8.08308.0100EA 75.6 EUR
8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
Titane (III) chlorure 30% dans l'acide chlorydrique 10% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Titane (III) chlorure
Formule: Cl₃Ti
Poids moléculaire: 154.24 g/mol
Point d'ébullition: 960
Point de fusion: 440
Densité: 1.32
Numéro MDL: MFCD00011266
Numéro CAS: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,09620
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material