Imprimer
(±)-Acide 2-méthylheptanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (±)-2-Methylheptanoic acid, 2-Methylheptanoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43786.0005 8.43786.0025
8.43786.0005EA 66.2 EUR
8.43786.0005 8.43786.0025
(±)-Acide 2-méthylheptanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(±)-Acide 2-méthylheptanoïque
Formule: C₈H₁₆O₂
Poids moléculaire: 144.21 g/mol
Point d'ébullition: 85…87 °C (0.5 mmHg)
Densité: 0.9122 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00142944
Numéro CAS: 1188-02-9
EINECS: 214-704-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 144.22 g/mol
Boiling Point 140 °C (40 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)