(±)-Acide 2-méthylheptanoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(±)-2-Methylheptanoic acid, 2-Methylheptanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1188-02-9
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.22
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₆O₂ Poids moléculaire: 144.21 g/mol Point d'ébullition: 139…141 °C (30 mmHg) Densité: 0.906 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00142944 Numéro CAS: 1188-02-9 EINECS: 214-704-2 |