Nickel (II) amidosulfonate 50% (p/p) en solution aqueuse, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sulfamate de nickel (II), Sulfamidate de nickel (II), Sulfamate de nickel, Bis(sulfamidate) de nickel
CAS No.: 13770-89-3
Molecular Formula: H4N2NiO6S2
Formula Weight: 250.86(anhy)
Physical Form: Liquid
Appearance: Green
Odour: Odourless
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00137261
Nickel plating
Formule:
H₄N₂NiO₆S₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00137261 Numéro CAS: 13770-89-3 EINECS: 237-396-1 UN: 3082 ADR: 9,III |