Imprimer
Hydroxyde de tétrapropylammonium 40% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrapropylamine hydroxyde, Tétrapropylammonium hydroxyde
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14068.0050 8.14068.0250 8.14068.0010
8.14068.0050EA 85.8 EUR
8.14068.0050 8.14068.0250 8.14068.0010
Hydroxyde de tétrapropylammonium 40% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Hydroxyde de tétrapropylammonium
Formule: C₁₂H₂₉NO
Poids moléculaire: 203.37 g/mol
Densité: 1.012
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009360
Numéro CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (undiluted)