Hydroxyde de tétrapropylammonium 40% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétrapropylamine hydroxyde, Tétrapropylammonium hydroxyde
CAS No.: 4499-86-9
Molecular Formula: C12H29NO
Formula Weight: 203.37
Physical Form: Liquid
Density: 0.99
Refractive Index: 1.3716
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 102°
Beilstein Reference: 4207983
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009360
Formule:
C₁₂H₂₉NO Poids moléculaire: 203.37 g/mol Point d'ébullition: 102 °C Densité: 0.99 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009360 Numéro CAS: 4499-86-9 EINECS: 224-800-6 UN: 3267 ADR: 8 II |