Imprimer
Hydroxyde de tétrapropylammonium 10% en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
420721000 420725000
ACRO420721000EA 88.1 EUR
ACRO420721000 ACRO420725000
Hydroxyde de tétrapropylammonium 10% en solution aqueuse
Hydroxyde de tétrapropylammonium
Formule: C₁₂H₂₉NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009360
Numéro CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 9 to 11 %
Refractive index 1.3950 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine