DL-Sérine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₃H₇NO₃ Point d'ébullition: 395 °C (1013 hPa) Point de fusion: 240 °C (déc.) Densité: 1,53 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064223 Numéro CAS: 302-84-1 EINECS: 206-130-6 Indice Merck: 13,08534 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.3 % (105°C, 3 h) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
UV transmittance | ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Other amino acids | ≤0.5 % (TLC) |