(±)-Lactate de méthyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₈O₃ Point d'ébullition: 35 °C (6 mmHg) Densité: 1,09 g/cm³ Point éclair: 49 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066367 Numéro CAS: 547-64-8 EINECS: 208-930-0 UN: 3272 ADR: 3,III Indice Merck: 12,06167 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (neat) |