Sodium hypochlorite (3,5% Cl₂) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
N'étant pas stabilisé, ce produit se détitre normalement en cours de stockage.
Formule:
ClNaO Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011120 Numéro CAS: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 |
Résultats des tests de spécification
Assay (Active chlorine)(at filling) | 3,5 - 5,0 % |
Alkalinity | Max. 0,05 meq/g |
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) | 11,1 - 15,8 ° |