Imprimer
Sodium hypochlorite (14% Cl₂) aqueous solution, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hypochlorite de sodium
90350.5000EA 151 EUR
90350.5000 90350.9025 90350.290
Sodium hypochlorite (14% Cl₂) aqueous solution, TECHNICAL
Sodium hypochlorite
N'étant pas stabilisé, ce produit se détitre normalement en cours de stockage.
Formule: ClNaO
Poids moléculaire: 74.44 g/mol
Point de fusion: –30…–20 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,08702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling) Min. 11.5 %
Identification Passes test