Imprimer
Acide iodhydrique 55% dans l'eau non stabilisé ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
411840500 411842500
ACRO411840500EA 99.5 EUR
ACRO411840500 ACRO411842500
Acide iodhydrique 55% dans l'eau non stabilisé ACS
Acide iodhydrique
Formule: HI
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Densité: 1,7 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011347
Numéro CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red-brown Solution
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration with NaOH 55.0 to 58.0 %
Chloride and Bromide ≤0.05 % (as Cl)
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Free Iodine (I2) ≤0.75 %