Imprimer
Rifampicine, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
557303-1 557303-5
557303-1EA 142 EUR
557303-1 557303-5
Rifampicine, Millipore®
Rifampicine
Formule: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Poids moléculaire: 822.95 g/mol
Point de fusion: 183…188 °C
Numéro MDL: MFCD00151389
Numéro CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Indice Merck: 12,08382