Imprimer
Acide iodhydrique 57% aqueous solution Stabilised analysis_for, distilled
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Iodure d'hydrogène
Stabilisation: 0.75 % HP(OH)2
198370500 198372500 198370010
ACRO198370500EA 60.3 EUR
ACRO198370500 ACRO198372500 ACRO198370010
Acide iodhydrique 57% aqueous solution Stabilised analysis_for, distilled
Acide iodhydrique
Formule: HI
Poids moléculaire: 127.91 g/mol
Densité: 1.7 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011347
Numéro CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to amber Solution (May darken on storage)
Stabilizer 0.75 % H3PO2
Titration with NaOH ≥55.0 %