Imprimer
Acide iodhydrique 47% stabilisé ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Iodure d'hydrogène
Stabilisation: stabilisé avec acide hypophosphoreux 1,5%
36490.AE 36490.AP
36490.AEEA 98.9 EUR
36490.AE 36490.AP
Acide iodhydrique 47% stabilisé ACS
Acide iodhydrique
CAS No.: 10034-85-2 Molecular Formula: HI Formula Weight: 127.91 Physical Form: Liquid Density: 1.50 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless to yellow Merck Reference: 14,4776 UN No.: 1787 MDL No.: MFCD00011347
Formule: HI
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Densité: 1,50
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011347
Numéro CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,4776