Imprimer
Glyoxal 40% aqueous solution
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethanedial
156220010 156220025 156225000 156220250
ACRO156220010EA 96.9 EUR
ACRO156220010 ACRO156220025 ACRO156225000 ACRO156220250
Glyoxal 40% aqueous solution
Glyoxal
Formule: C₂H₂O₂
Poids moléculaire: 58.04 g/mol
Point d'ébullition: 51
Point de fusion: –14 °C
Densité: 1.265 g/cm³
Point éclair: >104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006957
Numéro CAS: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Indice Merck: 13,04522
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Solution (May darken on storage)
Titration excess NaOH 39 to 41 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.25 %