Imprimer
Sodium silicate en solution aqueuse, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
28079.363EA 176 EUR
28079.363 28079.320 28079.460
Sodium silicate en solution aqueuse, TECHNICAL
Sodium silicate
Formule: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Densité: 1,34 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00003492
Numéro CAS: 1344-09-8
EINECS: 215-687-4
UN: 3266
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Silica 25.6 - 27.6 %
Sodium oxide 7.5 - 8.5 %