Imprimer
Réactif de Fehling II Reag. Ph. Eur. pour l'analyse du sucre, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
36019-1L 36019-500ML 36019-6X1L
36019-1LEA 128 EUR
36019-1L 36019-500ML 36019-6X1L
Réactif de Fehling II Reag. Ph. Eur. pour l'analyse du sucre, Fluka™
Réactif de Fehling II
Point d'ébullition: 100 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: <0 °C
Densité: 1,23…1.25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012467
UN: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (D 20/4) 1.23 - 1.25
Application test complying