Imprimer
Réactif de Fehling II for qualitative determination of reducing sugars
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Fehling B solution
270790010 270790025
ACRO270790010EA 117 EUR
ACRO270790010 ACRO270790025
Réactif de Fehling II for qualitative determination of reducing sugars
Réactif de Fehling II
Point d'ébullition: 100 °C (760 mmHg)
Densité: 1.24 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065391
Numéro CAS: 6381-59-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Solution contains 346 g C4H4O6KNa.4H2O + 100g NaOH/l H2O