G418 disulfate pour biochimie
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Geneticin®
Formule:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ Poids moléculaire: 692.72 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00058314 Numéro CAS: 108321-42-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤10 % |
Potency | ≥650 µg/mg |